Läs mer
AC710, MedChemExpress
Produktkod. 16496196
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496196 100 mg -
16485708 10 mg 10mg
16418407 5 mg -
16401877 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496196 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13493
MedChemExpress AC710 is a potent PDGFR inhibitor with Kds of 0.6, 1.57, 1, 1.3, 1.0 nM for FLT3, CSF1R, KIT, PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
AC710 is a potent PDGFR inhibitor with Kds of 0.6, 1.57, 1, 1.3, 1.0 nM for FLT3, CSF1R, KIT, PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AC710
CAS 1351522-04-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H42N6O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 14 mg/mL (24.88 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=NC=C(OC2CC(C)(C)N(CC)C(C)(C)C2)C=C1)NC3=CC=C(NC(NC4=NOC(C(C)(C)C)=C4)=O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 562.7
Formel vikt 562.7
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease