Läs mer
Akacia, total aska <4%
Produktkod. 11347958
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347958 500 g 500g
11337958 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036499.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Blandning av polysackarider och glykoproteiner som används i livsmedelsindustrin som stabilisator | CAS: 9000-01-5
Det används i textilier, keramik, litografi, kosmetika och läkemedel. Inom livsmedelsindustrin används akacia främst som konfektyr, bageri, mejeri, dryck och som mikroinkapslingsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-01-5
MDL-nummer MFCD00081264
Synonym Gum Arabic
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acacia
Namnnotering Total aska <4 %
Färg Vitt
Densitet 1.4 g/mL
Maskstorlek −100 mesh
Odör Okarakteristiskt
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,14
Löslighetsinformation Vattenlösligt. Vattenlösning är sur mot lakmus.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.