Läs mer
Acalisib, MedChemExpress
Produktkod. 16491477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491477 50 mg -
16485936 100 mg -
16485268 10 mg 10mg
16447987 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12644
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.
Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acalisib
CAS 870281-34-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H16FN7O
Kvantitet 50 mg
Synonym GS-9820 CAL-120
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (311.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=NC5=C1C=C(F)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 401.4
Formel vikt 401.4
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease