Läs mer
Acamprosate calcium, MedChemExpress
Produktkod. 16403297
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16403297 50 mg
1 options
Produktkod. 16403297 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17030
MedChemExpress Acamprosate calcium(Campral EC) is a GABA receptor agonist and modulator of glutamatergic systems; reduces alcohol consumption in animal models of alcohol addiction.
Acamprosate calcium(Campral EC) is a GABA receptor agonist and modulator of glutamatergic systems
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acamprosate calcium
CAS 77337-73-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H10NO4S.1/2Ca
Kvantitet 50 mg
Synonym Calcium N-acetylhomotaurinate
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (499.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER CC(NCCCS([O-])(=O)=O)=O.[0.5Ca2+]
Molekylvikt (g/mol) 200.24
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration