Läs mer
Acamprosate Calcium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acamprosate Calcium |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 400.0287 |