missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acamprosate-d12 Calcium (di-n-propyl-d12), CDN

Produktkod. 30326457
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326457 0.005 g
30310131 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326457 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73810.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acamprosate-d12 Calcium (dipropyl-d12)
CAS 1225580-91-5
Molekylformel 2 C5 D6 H4 N O4 S . Ca
Kvantitet 0.005 g
Synonym 1-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-sulfonic acid, 3-(acetylamino)-, calcium salt (2:1), 3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic-1,1,2,2,3,3-d6 acid hemicalcium salt, Acamprosate-d6 calcium, Acamprosate-d12 calcium, Acamprosate-D6 calcium (propyl-1,1,2,2,3,3-D6), Bis(N-Acetylhomotaurinate-d6) calcium, N-Acetylhomotaurine-d6 hemicalcium salt
InChI formel InChI=1 S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2/i2*2D2,3D2,4D2;
LEDER [Ca+2 ].[2 H]C([2 H])(NC(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)[O-].[2 H]C([2 H])(NC(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn calcium;3-acetamido-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 412.556
Formel vikt 412.104 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.