Läs mer
Acamprosate-d3 Calcium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acamprosate-d3 Calcium |
| CAS | 1225580-94-8 |
| Molekylformel | 2 C5 D3 H7 N O4 S . Ca |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanesulfonic acid, 3-(acetyl-2,2,2-d3-amino)-, calcium salt (2:1), 3-[(Acetyl-d3)amino]-1-propanesulfonic acid hemicalcium salt, Acamprosate-D3 calcium (N-acetyl-D3), Bis(N-Acetylhomotaurinate)-d3 calcium, N-(Acetyl-d3)homotaurine hemicalcium salt, Calcium Acetylhomotaurinate-d3, Acamprosate-d3 Calcium (acetyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2/i2*1D3; |
| LEDER | [Ca+2].[2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCS(=O)(=O)[O-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;3-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.5194 |
| Formel vikt | 406.0664 |