missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acamprosate-d3 Calcium, TRC

Produktkod. 30327607
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327607 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA12000310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acamprosate-d3 Calcium
CAS 1225580-94-8
Molekylformel 2 C5 D3 H7 N O4 S . Ca
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Propanesulfonic acid, 3-(acetyl-2,2,2-d3-amino)-, calcium salt (2:1), 3-[(Acetyl-d3)amino]-1-propanesulfonic acid hemicalcium salt, Acamprosate-D3 calcium (N-acetyl-D3), Bis(N-Acetylhomotaurinate)-d3 calcium, N-(Acetyl-d3)homotaurine hemicalcium salt, Calcium Acetylhomotaurinate-d3, Acamprosate-d3 Calcium (acetyl-d3)
InChI formel InChI=1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2/i2*1D3;
LEDER [Ca+2].[2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCS(=O)(=O)[O-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn calcium;3-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 406.5194
Formel vikt 406.0664
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.