Läs mer
Acamprosate EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Acamprosate EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| CAS | 3687-18-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H9 N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acamprosate Calcium Imp. A (EP), Acamprosate Imp. A (EP), Acamprosate USP Related Compound A, Acamprosate USP RC A, 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid, Homotaurine, Acamprosate Related Compound A, Acamprosate Calcium Impurity A, Acamprosate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7) |
| LEDER | NCCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-aminopropane-1-sulfonic acid |
| Visa mer |