Läs mer
Acamprosate EP Impurity A, Mikromol™
Produktkod. 30463066
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463066 4 x 25 mg
30049393 25 mg
30051957 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463066 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3407.0100254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acamprosate EP Impurity A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine)
CAS 3687-18-1
Analyt- eller komponentnamn 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H9 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Acamprosate Calcium Imp. A (EP), Acamprosate Imp. A (EP), Acamprosate USP Related Compound A, Acamprosate USP RC A, 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid, Homotaurine, Acamprosate Related Compound A, Acamprosate Calcium Impurity A, Acamprosate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
Lösningstyp Neat
LEDER NCCCS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 3-aminopropane-1-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 139.17
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 139.0303 g/mol