Läs mer
Acamylophenine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acamylophenine Dihydrochloride |
| CAS | 5892-41-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H32N2O2 . 2 (HCl) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Methylbutyl [[2-(diethylamino)ethyl]amino](phenyl)acetate Dihydrochloride, Anafortin, Camylofin Dihydrochloride, Camylofin Hydrochloride, Camylofine Dihydrochloride, Camylofine Hydrochloride, Isopentyl alpha-[[2-(Diethylamino)ethyl]amino]phenylacetate Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32N2O2.2ClH/c1-5-21(6-2)14-13-20-18(17-10-8-7-9-11-17)19(22)23-15-12-16(3)4;;/h7-11,16,18,20H,5-6,12-15H2,1-4H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CCN(CC)CCNC(C(=O)OCCC(C)C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-methylbutyl 2-[2-(diethylamino)ethylamino]-2-phenylacetate;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.4 |
| Visa mer |