Läs mer
akarbos, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15492252
Brand: Thermo Scientific Acros 459080050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56180-94-0 | C25H43NO18 | 645.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56180-94-0
Molekylformel C25H43NO18
Molekylvikt (g/mol) 645.61
InChI-nyckel XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
Synonym acarbose
PubChem CID 131674886
IUPAC-namn (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxi-6-metyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxi-3-(hydroximetyl)cyklo lohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxi-3,4-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-2,3,4-triol
LEDER CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acarbose
Smältpunkt 90.0°C
Förlust vid torkning 5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Specifik rotation +168° to +183° (20°C, 589nm) (1% in water)
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formel vikt 645.61
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.