Läs mer
Thermo Scientific™ Acarbose, 95%
A reversible alpha-glucosidase inhibitor
1646.93 SEK - 3382.89 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 56180-94-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C25H43NO18 |
| Molekylvikt (g/mol) | 645.608 |
| MDL-nummer | MFCD00869592 |
| InChI-nyckel | XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N |
| Synonym | acarbose |
| PubChem CID | 131674886 |
| IUPAC-namn | (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol |
| LEDER | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15434279
|
Thermo Scientific™
J61737.03 |
1g |
1646.93 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15444279
|
Thermo Scientific™
J61737.04 |
2g |
2581.68 SEK
2g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15454279
|
Thermo Scientific™
J61737.06 |
5g |
3382.89 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 56180-94-0 | |
| 645.608 | |
| XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N | |
| 131674886 | |
| CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO |
| C25H43NO18 | |
| MFCD00869592 | |
| acarbose | |
| (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol |
Specifikationer
| Acarbose | |
| C25H43NO18 | |
| 14,18 | |
| Soluble in water. | |
| CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO | |
| 645.608 | |
| 645.61 |
| 56180-94-0 | |
| MFCD00869592 | |
| acarbose | |
| XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N | |
| (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol | |
| 131674886 | |
| 95% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 260-030-7
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.