Läs mer
Acarbose, MedChemExpress
Produktkod. 16481366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481366 200 mg
16412049 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0089
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Acarbose (BAY g 5421), antihyperglycemic agent, is an orally active alpha-glucosidase inhibitor (IC50=11 nM). Acarbose can potentiate the hypoglycemic effects of sulfonylureas or insulin.
Acarbose (BAY g 5421), antihyperglycemic agent, is an orally active alpha-glucosidase inhibitor (IC50=11 nM). Acarbose can potentiate the hypoglycemic effects of sulfonylureas or insulin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acarbose
Fysisk form Powder
CAS 56180-94-0
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H43NO18
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym BAY g 5421
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (193.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@H]([C@]1(O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H](O2)C)N[C@]3(C=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)[H])[H])O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@@]([H])([C@@H]([C@H](C=O)O)O)[C@@H](CO)O
Molekylvikt (g/mol) 645.6
Formel vikt 645.6
Procent renhet 98.0%