Läs mer
Tocris Bioscience™ Acarbose
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18075372
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18075372 10 mg
18084202 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18075372 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2673/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glucosidase α inhibitor (intestinal)
Inhibitor of intestinal α-glucosidase (IC50 = 11 nM). Antidiabetic; inhibits the hydrolysis of complex carbohydrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56180-94-0
Molekylformel C25H43NO18
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acarbose
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 645.25
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 645.608