missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acarbose Tridecaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acarbose Tridecaacetate |
| CAS | 117065-98-2 |
| Molekylformel | C51 H69 N O31 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | α-D-Glucopyranose, O-2,3-di-O-acetyl-4,6-dideoxy-4-[[4,5,6-tris(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-2-cyclohexen-1-yl]amino]-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-2,3,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-, 1,2,3,6-tetraacetate, [1S-(1α,4α,5β,6α)]- (9CI), Acarbose Tridecaacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C51H69NO31/c1-19-37(52-34-15-33(16-66-20(2)53)38(70-23(5)56)43(73-26(8)59)39(34)71-24(6)57)42(72-25(7)58)46(76-29(11)62)49(69-19)82-40-36(18-68-22(4)55)81-51(48(78-31(13)64)45(40)75-28(10)61)83-41-35(17-67-21(3)54)80-50(79-32(14)65)47(77-30(12)63)44(41)74-27(9)60/h15,19,34-52H,16-18H2,1-14H3/t19-,34+,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](COC(=O)C)O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1N[C@H]4C=C(COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetyloxy-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-triacetyloxy-3-(acetyloxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1192.08 |
| Formel vikt | 1191.3854 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?