missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ACBD6 Antibody (07), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06598MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ACBD6 Monoclonal antibody specifically detects ACBD6 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Specifikationer
| ACBD6 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Sandwich ELISA | |
| 07 | |
| ELISA, Sandwich ELISA Capture | |
| acyl-CoA binding domain containing 6, acyl-CoA-binding domain-containing protein 6, acyl-Coenzyme A binding domain containing 6, MGC2404 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human ACBD6 (Accession#: NP_115736.1; Met1-Ala282). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 84320 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering