Läs mer
Novus Biologicals™ ACBD6 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ACBD6.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 46.875 pg/mL |
| Analyskänslighet | 46.88-3000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ACBD6. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | acyl-CoA binding domain containing 6, acyl-CoA-binding domain-containing protein 6, acyl-Coenzyme A binding domain containing 6, MGC2404 |
| Gen-ID (Entrez) | 84320 |
| Visa mer |