Läs mer
Thermo Scientific™ Åtkomst till nyckelalternativ för frysar med ultralåg temperatur
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Analysera register över vilken personal som öppnade frysdörren, vilken tid den öppnades och under vilken tid med Thermo Scientific™ Åtkomst till nyckelalternativ för frysar med ultralåg temperatur.
Funktioner
- Kortåtkomst kommer med 5 nyckelkort
- Fältmonterad – köpt separat
- Fabrik installerad i fabriken vid inköp av enhet
Specifications
Specifications
| Typ | Fabriksmonterad. Inga fristående order. |
| Temperaturområde | -40°C to -86C°C |
| Antal dörrar | 2 |
| Hyllor | 3 Adjustable |
| Stil | Upright |
| För användning med (utrustning) | TSX Universal (-ULTS-modeller) |
| Inkluderar | Åtkomstnyckelalternativ; Kortåtkomst med fem nyckelkort. Alla beställningar måste följa med en TSX Universal ultra-låg frys |
| Övervakningsalternativ | Audible and Visual High and Low Temperature Alarms |
| Spänning | 100/240 V |
| Kompressor | Variable Speed |