Läs mer
BINDER™ Tillbehörsportar
Produktkod. 30238217 Handla allt BINDER Produkter
Portstorlek:
30 mm
50 mm
100 mm
Hamnar:
1 på höger sida
1 på toppen
1 på vänster sida
Produktkod. 30238217
Brand: BINDER™ 80122465
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Åtkomstport med silikonplugg för användning med KB65, KB130, KB260, KB470, KB720 och KB 1060.
  • Rund åtkomstport med silikonplugg
  • Välj mellan 30, 50 eller 100 mm plugg
  • Finns till vänster, höger eller ovanpå kammaren
  • För användning med KB65, KB130, KB260, KB470, KB720 och KB 1060
Specifikationer
För användning med (utrustning) KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Material Silikon
Typ Tillbehörsportar
Hamnar 1 på vänster sida
Portstorlek 30 mm