Beskrivning
- Rund åtkomstport med silikonplugg
- Välj mellan 30, 50 eller 100 mm plugg
- Finns till vänster, höger eller ovanpå kammaren
- För användning med KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060 och KB PRO 1600
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 |
| Material | Silikon |
| Typ | Tillbehörsportar |
| Hamnar | 1 på vänster sida |
| Portstorlek | 50 mm |