Läs mer
BINDER™ Tillbehörsportar
Produktkod. 30238256 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Portstorlek:
30 mm
50 mm
100 mm
Hamnar:
1 på höger sida
1 på toppen
1 på vänster sida
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek Hamnar
30238256 100 mm 1 på höger sida
30238232 30 mm 1 på vänster sida
30238330 50 mm 1 på vänster sida
30238375 100 mm 1 på vänster sida
30238344 30 mm 1 på höger sida
30238259 50 mm 1 på höger sida
30238361 50 mm 1 på toppen
30238210 100 mm 1 på toppen
30238332 30 mm 1 på toppen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30238256 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 80122486
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Åtkomstport med silikonplugg för användning med KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060 och KBF 1600.
  • Rund åtkomstport med silikonplugg
  • Välj mellan 30, 50 eller 100 mm plugg
  • Finns till vänster, höger eller ovanpå kammaren
  • För användning med KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060 och KBF 1600
Specifikationer
För användning med (utrustning) KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Material Silikon
Typ Tillbehörsportar
Hamnar 1 på höger sida
Portstorlek 100 mm