Beskrivning
- Rund åtkomstport med silikonplugg
- Välj mellan 30, 50 eller 100 mm plugg
- Finns till vänster, höger eller ovanpå kammaren
- För användning med KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060 och KBF PRO 1600
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
| Material | Silikon |
| Typ | Tillbehörsportar |
| Hamnar | 1 på vänster sida |
| Portstorlek | 30 mm |