Läs mer
BINDER™ Tillbehörsportar
Handla allt BINDER Produkter
Portstorlek:
30 mm
50 mm
100 mm
Hamnar:
1 på höger sida
1 på toppen
1 på vänster sida
Beskrivning
- Rund åtkomstport med silikonplugg
- Välj mellan 30, 50 eller 100 mm plugg
- Finns till vänster, höger eller ovanpå kammaren
- För användning med KB65, KB130, KB260, KB470, KB720 och KB 1060
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 |
| Material | Silikon |
| Typ | Tillbehörsportar |
| Hamnar | 1 på vänster sida |
| Portstorlek | 30 mm |