Läs mer
ACCESS PORT LEFT DIA.50MMthe middle of the left side wall D = 58 mm
Brand:  Thermo Scientific 51900997
ACCESS PORT LEFT DIA.50MMthe middle of the left side wall D = 58 mm
Produktkod. 11804423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 SEK
    5345.17 SEK / Varje
    Save 139.83 SEK
    2% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 20-02-2026