Läs mer
ACCESS PORT RIGHT DIA.50MMthe center of the right side wall D = 58 mm
Brand:  Thermo Scientific 51900999
ACCESS PORT RIGHT DIA.50MMthe center of the right side wall D = 58 mm
Produktkod. 11824423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5559.92 SEK
    5345.17 SEK / Varje
    Save 214.75 SEK
    3% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 21-04-2026