Läs mer
BINDER™ Accessport med silikonplugg
Handla allt BINDER Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
Hamnar:
Höger position
Topposition
Vänster position
Beskrivning
- Tillbehör för Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare |
| Typ | Tillbehörsportar |
| Pluggtyp | Silikon |
| Hamnar | Vänster position |
| Diameter (engelska) | 1,2 tum |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |