Beskrivning
- För användning till vänster
- Inkluderar silikonplugg
- För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Åtkomstport med silikonplugg - 30 mm, vänster |
| För användning med (utrustning) | BINDER Kammare ED 56, ED 115, ED 260, ED 720 |
| Material | Stål |
| Typ | Tillbehörsportar |
| Inkluderar | Silikonplugg |
| Diameter (metrisk) Insida | 30 mm |