Läs mer
BINDER™ Höger åtkomstport (50 till 125 mm)
Produktkod. 15682056 Handla allt BINDER Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers Series ED
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15682056 BINDER Chambers Series ED Varje
1 options
Produktkod. 15682056 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 80121021
För användning med:BINDER enheter serie ED
  • För användning till höger
  • Inkluderar silikonplugg
  • För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Beskrivning Åtkomstport med silikonplugg - 50 mm, höger
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series ED
Material Stål
Typ Tillbehörsportar
Inkluderar Silikonplugg
Diameter (metrisk) Insida 50 mm