Läs mer
BINDER™ Höger åtkomstport (50 till 125 mm)
Produktkod. 15662056 Handla allt BINDER Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers Series FD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15662056 BINDER Chambers Series FD Varje
1 options
Produktkod. 15662056 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 80121019
För användning med:BINDER enheter serie FD
  • För användning till höger
  • Inkluderar silikonplugg
  • För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Beskrivning Åtkomstport med silikonplugg - 50 mm, höger
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series FD
Material Stål
Typ Tillbehörsportar
Inkluderar Silikonplugg
Diameter (metrisk) Insida 50 mm