Läs mer
SymLine™ Systemtillbehör
Produktkod. 15524515
Change view
Produkttyp:
Blindplugg
Jordningskabel
Monteringsfäste
Skåpgenomföring
Färg:
Gult
Silver
Svart
För användning med (utrustning):
32 mm Dia. Rör
Lösningsmedelssystem
Rörsystem
SCAT SafetySystem-trattar
SCAT™ FlexTubes
Skåp (28 mm borrhål, 120 mm väggtjocklek)
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15524515 Monteringsfäste Svart Skåp (28 mm borrhål, 120 mm väggtjocklek) Varje
17307429 Jordningskabel Gult SCAT™ FlexTubes -
17387419 Jordningskabel Gult 32 mm Dia. Rör -
17883520 Jordningskabel Gult Lösningsmedelssystem -
17337419 Skåpgenomföring Svart Skåp (28 mm borrhål, 120 mm väggtjocklek) -
17171511 Skåpgenomföring Svart SCAT SafetySystem-trattar -
14756901 Blindplugg Svart 32 mm Dia. Rör Varje
15409024 Monteringsfäste Silver Rörsystem Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15524515 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 SEK
    2019.72 SEK / Paket med 1
    Save 170.28 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Dovetail din SymLine™ System som passar dina specifika behov! Här hittar du många användbara tillbehör.
  • SymLine™ erbjuder många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar för att du ska kunna anpassa din SymLine™ system
  • Alla tillbehör är elektriskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsstorlek GL25 (m) till GL25 (m)
Färg Svart
Diameter (metrisk) öppning 10 mm
Inkluderar Vinklat skåpgenomföring, kontramutter, två silikonbrickor
För användning med (applikation) SymLine™ Systemanpassning
För användning med (utrustning) Skåp (28 mm borrhål, 120 mm väggtjocklek)
Material HDPE-EC
Produkttyp Monteringsfäste