Läs mer
SymLine™ Systemtillbehör
Produkttyp:
Blindplugg
Jordningskabel
Monteringsfäste
Skåpgenomföring
Färg:
Gult
Silver
Svart
För användning med (utrustning):
32 mm Dia. Rör
Lösningsmedelssystem
Rörsystem
SCAT™ FlexTubes
SCAT™ SafetySystem Trattar
Skåp med 28 mm borrhål och 120 mm väggtjocklek
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- SymLine™ erbjuder många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar för att du ska kunna anpassa din SymLine™ system
- Alla tillbehör är elektriskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | S60/61 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 185 x 290 x 265 mm |
| Inkluderar | Kapsel med integrerad svetsad sensorhållare, skruvbar hylsa för sensor |
| För användning med (applikation) | SymLine™ Systemanpassning |
| För användning med (utrustning) | SCAT™ SafetySystem Trattar |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Skåpgenomföring |