Läs mer
SymLine™ Systemtillbehör
Produktkod. 17307429
Change view
Produkttyp:
Blindplugg
Jordningskabel
Monteringsfäste
Skåpgenomföring
Färg:
Gult
Silver
Svart
För användning med (utrustning):
32 mm Dia. Rör
Lösningsmedelssystem
Rörsystem
SCAT SafetySystem-trattar
SCAT™ FlexTubes
Skåp (28 mm borrhål, 120 mm väggtjocklek)
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17307429 Jordningskabel Gult SCAT™ FlexTubes -
17387419 Jordningskabel Gult 32 mm Dia. Rör -
17883520 Jordningskabel Gult Lösningsmedelssystem -
17337419 Skåpgenomföring Svart Skåp (28 mm borrhål, 120 mm väggtjocklek) -
15524515 Monteringsfäste Svart Skåp (28 mm borrhål, 120 mm väggtjocklek) Varje
17171511 Skåpgenomföring Svart SCAT SafetySystem-trattar -
14756901 Blindplugg Svart 32 mm Dia. Rör Varje
15409024 Monteringsfäste Silver Rörsystem Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17307429 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 108270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00 SEK
    397.38 SEK / Paket med 1
    Save 34.62 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Dovetail din SymLine™ System som passar dina specifika behov! Här hittar du många användbara tillbehör.
  • SymLine™ erbjuder många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar för att du ska kunna anpassa din SymLine™ system
  • Alla tillbehör är elektriskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Färg Gult
Längd (metrisk) 3 m
Inkluderar Jordkabel, klämma, klämma
För användning med (applikation) SymLine™ Systemanpassning
För användning med (utrustning) SCAT™ FlexTubes
Produkttyp Jordningskabel