Läs mer
SymLine™ Systemtillbehör
Produkttyp:
Blindplugg
Jordningskabel
Monteringsfäste
Skåpgenomföring
Färg:
Gult
Silver
Svart
För användning med (utrustning):
32 mm Dia. Rör
Lösningsmedelssystem
Rörsystem
SCAT™ FlexTubes
SCAT™ SafetySystem Trattar
Skåp med 28 mm borrhål och 120 mm väggtjocklek
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- SymLine™ erbjuder många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar för att du ska kunna anpassa din SymLine™ system
- Alla tillbehör är elektriskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Längd (metrisk) | 3 m |
| Inkluderar | Jordkabel, klämma, klämma |
| För användning med (applikation) | SymLine™ Systemanpassning |
| För användning med (utrustning) | SCAT™ FlexTubes |
| Produkttyp | Jordningskabel |