Läs mer
Epredia™ Tillbehör för alla Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodeller, platt kryostatborste, 10 mm
Produktkod. 12083079 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Kryoformar, 10 mm
Kryoformar, 15 mm
Kryoformar, 22 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
12083079 Kryoformar, 15 mm Varje
12093079 Kryoformar, 22 mm Varje
12003089 Kryoformar, 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12083079 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 570380
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stödja och utöka funktionaliteten hos Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodeller med tillbehör för alla Richard-Allan Vetenskapliga kryostatmodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryoformar, 15 mm
För användning med (utrustning) Epredia Kryostater