Läs mer
Epredia™ Tillbehör för alla Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodeller, platt kryostatborste, 10 mm
Produktkod. p-4529838 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Kryoformar, 10 mm
Kryoformar, 15 mm
Kryoformar, 22 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12083079
Brand: Epredia™ 570380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stödja och utöka funktionaliteten hos Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodeller med tillbehör för alla Richard-Allan Vetenskapliga kryostatmodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryoformar, 15 mm
För användning med (utrustning) Epredia Kryostater