Läs mer
Axygen™ Tillbehör till Horisontell Gel Box, 10-20 cm
Produktkod. 15553117 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Antal Wells:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Not Applicable
Typ:
10-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,5 mm tjocklek
12-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
20-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,5 mm tjocklek
20-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
40-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,0 mm tjocklek
40-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,5 mm tjocklek
40-brunnars flerkanalskompatibel kam, 2,0 mm tjocklek
8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Casting Dam
Ersättande negativ elektrod
Ersättande positiv elektrod
Ersättnings negativ elektrod, 10 cm
Gelbricka 10 x 10 cm, UV Transparent
Gelbricka 15 x 15 cm, UV Transparent
Gjutdammar, 20 cm
Kamma
Storlek:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tjocklek (metrisk):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Not Applicable
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15553117
Brand: Axygen HGB10PE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med horisontell gelbox, 10 cm.
Kammar för 10-20 cm Axygen™ horisontell gelbox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Tillbehör för horisontellt elektroforessystem
För användning med (utrustning) Axygen Horisontell gellåda, 10 cm
Typ Ersättande positiv elektrod
Antal Wells Not Applicable
Storlek 10 cm
Tjocklek (metrisk) Not Applicable