Läs mer
Axygen™ Tillbehör till Horisontell Gel Box, 10-20 cm
Produktkod. 15583147 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Antal Wells:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Not Applicable
Typ:
10-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,5 mm tjocklek
12-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
20-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,5 mm tjocklek
20-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
40-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,0 mm tjocklek
40-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,5 mm tjocklek
40-brunnars flerkanalskompatibel kam, 2,0 mm tjocklek
8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Casting Dam
Ersättande negativ elektrod
Ersättande positiv elektrod
Ersättnings negativ elektrod, 10 cm
Gelbricka 10 x 10 cm, UV Transparent
Gelbricka 15 x 15 cm, UV Transparent
Gjutdammar, 20 cm
Kamma
Storlek:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tjocklek (metrisk):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Not Applicable
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15583147
Brand: Axygen HGB2020MC075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med horisontell gelbox, 10 cm.
Kammar för 10-20 cm Axygen™ horisontell gelbox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Tillbehör för horisontellt elektroforessystem
För användning med (utrustning) Axygen Horisontell Gel Box, 20 cm
Typ 40-brunnars flerkanalskompatibel kam, 1,5 mm tjocklek
Antal Wells 20
Storlek 20 cm
Tjocklek (metrisk) 0.75 mm