Läs mer
- Home
- Products
- Utrustning och tillbehör för gelelektrofores
- Gelelektroforesutrustning
- Tillbehör och reservdelar för elektroforessystem
- Axygen™ Tillbehör till Horisontell Gel Box, 15 cm
Axygen™ Tillbehör till Horisontell Gel Box, 15 cm
Produktkod. 15523137 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Antal Wells:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
EJ TILLÄMPLIGT
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
EJ TILLÄMPLIGT
Typ:
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Ersättande positiv elektrod
Ersättnings negativ elektrod, 20 cm
Flerkanalskompatibel kam
Gelbricka 10 x 10 cm, UV Transparent
Gelbricka 15 x 15 cm, UV Transparent
Gjutdammar, 20 cm
Kam
Kamma
Mått (L x B):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningsstorlek:
1 enhet
30 product options available for selection
| Produktkod. | Antal Wells | Tjocklek (metrisk) | Typ | Mått (L x B) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15523137 | 20 | 1 mm | Kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15563117 | 10 | 1 mm | Kamma | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15573117 | 10 | 1,5 mm | 8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15593117 | 12 | 1 mm | 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15523127 | 14 | 1,5 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15503127 | 12 | 1,5 mm | 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15513127 | 14 | 1 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15533127 | 14 | 2,0 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15553127 | 16 | 1 mm | 16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15563127 | 16 | 1 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15583127 | 16 | 2,0 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15573127 | 16 | 1,5 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15593127 | 18 | 1 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15503137 | 18 | 1,5 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15513137 | 20 | 0,75 mm | 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15543137 | 20 | 2,0 mm | Kamma | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15533137 | 20 | 1,5 mm | 16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15553137 | 28 | 0,75 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15563137 | 28 | 1 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15573137 | 28 | 1,5 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15583137 | 30 | 1 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15593137 | 30 | 1,5 mm | Flerkanalskompatibel kam | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15503147 | 35 | 1,5 mm | 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15513147 | 8 | 1 mm | Kamma | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15523147 | 8 | 1,5 mm | 16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15583117 | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | Gelbricka 10 x 10 cm, UV Transparent | 10 x 10 cm | 1 enhet |
| 15543127 | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | Gelbricka 15 x 15 cm, UV Transparent | 10 x 15 cm | 1 enhet |
| 15543147 | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | Ersättnings negativ elektrod, 20 cm | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15553147 | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | Ersättande positiv elektrod | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
| 15533147 | EJ TILLÄMPLIGT | EJ TILLÄMPLIGT | Gjutdammar, 20 cm | EJ TILLÄMPLIGT | 1 enhet |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod.
15523137
Leverantör
Axygen™
Leverantörsnummer
HGB15201
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\nSpecifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Axygen Horisontell gelbox, 15 cm |
| Typ | Kam |
| Antal Wells | 20 |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Mått (L x B) | EJ TILLÄMPLIGT |