Läs mer
Axygen™ Tillbehör till Horisontell Gel Box, 15 cm
Produktkod. 15593137 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Antal Wells:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
EJ TILLÄMPLIGT
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
EJ TILLÄMPLIGT
Typ:
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Ersättande positiv elektrod
Ersättnings negativ elektrod, 20 cm
Flerkanalskompatibel kam
Gelbricka 10 x 10 cm, UV Transparent
Gelbricka 15 x 15 cm, UV Transparent
Gjutdammar, 20 cm
Kam
Kamma
Mått (L x B):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningsstorlek:
1 enhet
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Tjocklek (metrisk) Typ Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15593137 30 1,5 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15563117 10 1 mm Kamma EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15573117 10 1,5 mm 8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15593117 12 1 mm 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15523127 14 1,5 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15503127 12 1,5 mm 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15513127 14 1 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15533127 14 2,0 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15553127 16 1 mm 16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15563127 16 1 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15583127 16 2,0 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15573127 16 1,5 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15593127 18 1 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15503137 18 1,5 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15513137 20 0,75 mm 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15523137 20 1 mm Kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15543137 20 2,0 mm Kamma EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15533137 20 1,5 mm 16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15553137 28 0,75 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15563137 28 1 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15573137 28 1,5 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15583137 30 1 mm Flerkanalskompatibel kam EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15503147 35 1,5 mm 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15513147 8 1 mm Kamma EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15523147 8 1,5 mm 16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15583117 EJ TILLÄMPLIGT EJ TILLÄMPLIGT Gelbricka 10 x 10 cm, UV Transparent 10 x 10 cm 1 enhet
15543127 EJ TILLÄMPLIGT EJ TILLÄMPLIGT Gelbricka 15 x 15 cm, UV Transparent 10 x 15 cm 1 enhet
15543147 EJ TILLÄMPLIGT EJ TILLÄMPLIGT Ersättnings negativ elektrod, 20 cm EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15553147 EJ TILLÄMPLIGT EJ TILLÄMPLIGT Ersättande positiv elektrod EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
15533147 EJ TILLÄMPLIGT EJ TILLÄMPLIGT Gjutdammar, 20 cm EJ TILLÄMPLIGT 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 15593137 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer HGB1530MC15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.70 SEK
    550.56 SEK / Paket med 1
    Save 34.14 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
För användning med horisontell gelbox, 15cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Axygen Horisontell gellåda, 15 cm
Typ Flerkanalskompatibel kam
Antal Wells 30
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Mått (L x B) EJ TILLÄMPLIGT