Läs mer
Axygen™ Tillbehör till Horisontell Gel Box, 15 cm
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Antal Wells:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
Typ:
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Ersättande positiv elektrod
Ersättnings negativ elektrod, 20 cm
Flerkanalskompatibel kam
Gelbricka 10 x 10 cm, UV Transparent
Gelbricka 15 x 15 cm, UV Transparent
Gjutdammar, 20 cm
Kamma
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Axygen Horisontell gellåda, 15 cm |
| Typ | Kamma |
| Antal Wells | 10 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |