Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till BioCane™ Kapsel- och käppsystem
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Cryo-flaska
Fyrkantigt ställ
Kapacitet (metrisk):
2.0 mL
Not Applicable
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Varje
Beskrivning
Använd dessa tillbehör med Thermo Scientific™ BioCane™ Kapsel- och käppsystem.
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fyrkantigt ställ |
| Kapacitet (metrisk) | Not Applicable |
| För användning med (utrustning) | För användning med Thermo Scientific BioCane kapsel- och käppsystem. |
| Inkluderar | 5 boxes w/40-cell dividers |
| Håller | 5 lådor/ställ |
| Rackkapacitet | 5 lådor |