Description
Använda Thermo Scientific™ Tillbehör för flaska/rörrulle för att optimera flexibilitet och prestanda.
Specifications
Specifications
| Rörstorlek | 50 ml Falcon |
| Produkttyp | O-ring för 50 ml rör |
| Mått (L x B) | 23,5 x 3,55 mm (0,93 x 0,14 tum) |
| Beskrivning | O-ring för 50 ml rör (förpackning med 20) 23,5 x 3,55 mm 0,93 x 0,14 tum. |
| För användning med (utrustning) | Flask-/rörroller |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.