Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för flaska/rörrulle
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ Tillbehör för flaska/rörrulle för att optimera flexibilitet och prestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Rörstorlek | 15 mL |
| Produkttyp | O-ring för 15 ml rör |
| Mått (L x B) | 13,2 x 2,65 mm (0,52 x 0,1 tum) |
| Beskrivning | O-ring för 15 ml rör (förpackning med 20) 13,2 x 2,65 mm 0,52 x 0,1 tum. |
| För användning med (utrustning) | Flask-/rörroller |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.