Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Cimarec+™ Omrörare serien
Produktkod. 15483660 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Klämma och hållare
PT1000 Extern sond 0-400C
Stödstång
Transparent skärm för 10 x 10
Transparent skärm för 4 x 4
Transparent skärm för 7 x 7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15483660
Brand: Thermo Scientific™ CIC0001448
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll.
Dessa tillbehör är för användning med Cimarec+™ serie digitala omrörare. Vår nya Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare erbjuder exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll. De Cimarec+ Serierna finns tillgängliga i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsdrift.
Avancerad teknik
  • Stir-Trac har innovativ teknik för långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
Flexibel, robust design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för omrörning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Valfritt stänkskyddsskydd
  • Varierande storlekar för olika provvolymer
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa LED
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ PT1000 Extern sond 0-400C