Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Cimarec+™ Omrörare serien
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dessa tillbehör är för användning med Cimarec+™ serie digitala omrörare. Vår nya Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitala omrörare erbjuder exakt omrörningskontroll för dina rutinprotokoll. De Cimarec+ Serierna finns tillgängliga i tre storlekar, vilket ger flexibilitet från mikroskala kemi till produktionsdrift.
Avancerad teknik
- Stir-Trac har innovativ teknik för långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och stark magnetisk koppling
Flexibel, robust design
- Val av topplatta i keramik eller aluminium
- Lättläst LED-display för omrörning
- Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
- Valfritt stänkskyddsskydd
- Varierande storlekar för olika provvolymer
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | LED |
| Typ | Klämma och hållare |