Läs mer
Sartorius Tillbehör till Combisart™ System: Filtratflaskor
Produktkod. 10623941 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000mL
2000mL
5000mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10623941
Brand: Sartorius 16672
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtrera kolvar för användning med Sartorius Combisart System
  • Sugkolv för enskilda filterhållare
  • Vakuumbeständigt borosilikatglas, 3,3 (Duran 50 glas)
  • Slangnippel i plast enl. enligt DIN 12476
  • Stoppare/rör
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sugkolv
Visningstyp Hold (Håll)
Kapacitet (metrisk) 2000mL
Färg Genomskinligt
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För uppsamling av filtratet
För användning med (utrustning) Individuell vakuumfilterhållare
Inkluderar 9 mm Plast Säkerhetsslang Nippel