Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Värmekylning Torrbad
Produktkod. 15258884 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal platser:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Rörstorlek:
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
15 ml
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
50 ml liten
50 ml stor
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal platser Rörstorlek unitSize
15258884 48 0,5 ml Varje
15268884 30 1,5 ml Varje
15278884 15 15 ml Varje
15288884 6 50 ml liten Varje
15298884 6 50 ml stor Varje
15208894 35 10 mm Varje
15218894 24 12 mm Varje
15228894 24 13 mm Varje
15248894 20 15 mm Varje
15258894 16 16 mm Varje
15268894 12 18 mm Varje
15278894 12 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15258884 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88880129
Optimera prestandan för våra digitala värmekylda torrbad och digitala värmeskakbad genom att använda dessa tillbehör.
Använda Thermo Scientific™ Tillbehör för digitalt värmekylbad för att optimera flexibilitet och prestanda.
  • Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Belysning LED
Antal platser 48
Typ Block
Rörstorlek 0,5 ml
Mått (L x B x H) 3 x 3,9 x 1,6 tum. (76,5 x 98 x 41 mm)
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.