Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Värmekylning Torrbad
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Rörstorlek:
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
15 ml
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
50 ml liten
50 ml stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Tillbehör för digitalt värmekylbad för att optimera flexibilitet och prestanda.
- Garanti : 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Belysning | LED |
| Antal platser | 16 |
| Typ | Block |
| Rörstorlek | 16 mm |
| Mått (L x B x H) | 3 x 3,9 x 2 tum. (76,5 x 98 x 51 mm) |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.