Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Värmekylning Torrbad
Produktkod. 15278894 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Rörstorlek:
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
15 ml
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
50 ml liten
50 ml stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15278894
Brand: Thermo Scientific™ 88880140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera prestandan för våra digitala värmekylda torrbad och digitala värmeskakbad genom att använda dessa tillbehör.
Använda Thermo Scientific™ Tillbehör för digitalt värmekylbad för att optimera flexibilitet och prestanda.
  • Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Belysning LED
Antal platser 12
Typ Block
Rörstorlek 20 mm
Mått (L x B x H) 3 x 3,9 x 2 tum. (76,5 x 98 x 51 mm)
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.